Etain butyle hydroxyde-oxyde, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Butylhydroxyoxostannane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₁₀O₂Sn Poids moléculaire: 208.83 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00013927 Numéro CAS: 2273-43-0 EINECS: 218-880-1 UN: 3146 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 208.81 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | 1.47 hPa (20 °C) |
Synonyms | Butylhydroxyoxo stannane |
Hill Formula | C4H10O2Sn |