Norcamphor ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 497-38-1
Molecular Formula: C7H10O
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 33°(91°F)
Melting Point: 92-97°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1209657
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00074823
Formule:
C₇H₁₀O Point d'ébullition: 172…174 °C Point de fusion: 92…97 °C Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 33 °C (91 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00074823 Numéro CAS: 497-38-1 EINECS: 207-846-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III |