Imprimer
Phénylamidine chlorhydrate hydraté, (H₂O 10-14%) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de benzamidinium hydraté
A16002.06 A16002.14 A16002.22
A16002.06EA 38.3 EUR
A16002.06 A16002.14 A16002.22
Phénylamidine chlorhydrate hydraté, (H₂O 10-14%) ≥98%
Phénylamidine chlorhydrate hydraté
Purity: 98% CAS No.: 206752-36-5 Molecular Formula: C7H8N26.HCl.xH2O Formula Weight: 156.62(anhy) Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 3594959
Formule: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066285
Numéro CAS: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4