Imprimer
Phénylamidine chlorhydrate hydraté 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
105240250 105241000 105240050 105245000
105240250.EA 159 EUR
105240250. 105241000. 105240050. 105245000.
Phénylamidine chlorhydrate hydraté 98%
Phénylamidine chlorhydrate hydraté
Formule: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Point de fusion: 80…86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066285
Numéro CAS: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Water ≤19 % (K.F.)
Molar absorption coefficient ≥45000 l/(mol.cm) (at Lambda max)