Baryum hydroxyde monohydraté ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 95%
CAS No.: 22326-55-2
Molecular Formula: H2Ba2O2.H2O
Formula Weight: 189.38 (171.36anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.743
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149151
Formule:
H₂BaO₂·1H₂O Poids moléculaire: 189.36 g/mol Densité: 3.743 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149151 Numéro CAS: 22326-55-2 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8 III |