Hexachloroosmate de diammonium (≥42,5% Os) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Diammonium hexachloroosmate
Purity: 99.9%
CAS No.: 12125-08-5
Molecular Formula: H8Cl6N2Os
Formula Weight: 438.99
Physical Form: Crystalline
Density: 2.9
Appearance: Brown to black
Melting Point: 170° subl.
Solubility: Soluble in water and in alcohol
Merck Reference: 14,536
MDL No.: MFCD00010883
Formule:
H₈Cl₆N₂Os Poids moléculaire: 439.02 g/mol Point de fusion: 170 °C (subl.) Densité: 2.9 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010883 Numéro CAS: 12125-08-5 EINECS: 235-188-5 Indice Merck: 14,536 |