Hexabromoosmate de diammonium (≥26,5% Os) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ammonium hexabromoosmate(IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 24598-62-7
Molecular Formula: (NH4)2OsBr6
Formula Weight: 705.73
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049389
Formule:
H₈Br₆N₂Os Poids moléculaire: 705.73 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049389 Numéro CAS: 24598-62-7 EINECS: 246-340-5 |