Imprimer
Dexamethasone 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dexamethasonum
230300010 230302500 230300050
ACRO230300010EA 189 EUR
ACRO230300010 ACRO230302500 ACRO230300050
Dexamethasone 96%
Dexamethasone
Formule: C₂₂H₂₉FO₅
Point de fusion: 255…261 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064136
Numéro CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (500 mg, 105°C)
UV spectrophotometry ≥95 % (On dried substance)
Related substances (HPLC) Passes test
Specific optical rotation +86° to +92° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol) (On dried substance)