Acide (±)-2-oxobornane-10-sulfonique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 5872-08-2
Molecular Formula: C10H16O4S
Formula Weight: 232.30
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3205973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00074827
Formule:
C₁₀H₁₆O₄S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00074827 Numéro CAS: 5872-08-2 EINECS: 227-527-0 ADR: 8,III |