Imprimer
6-Chloro-1-hexyne ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chlorohex-1-yne
H53476.AA H53476.AC
H53476.AAEA 85 EUR
H53476.AA H53476.AC
6-Chloro-1-hexyne ≥98%
6-Chloro-1-hexyne
Purity: 98% CAS No.: 10297-06-0 Molecular Formula: C6H9Cl Formula Weight: 116.59 Flash Point: 37°(99°F) Refractive Index: 1.451 Boiling Point: 83°/95mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00013697
Formule: C₆H₉Cl
Point d'ébullition: 83 °C (95 mmHg)
Densité: 0,962
Point éclair: 37 °C (99 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013697
Numéro CAS: 10297-06-0
ADR: 3,III