6-Chloro-1-hexène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 928-89-2
Molecular Formula: C6H11Cl
Formula Weight: 118.61
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 135-136°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039391
Formule:
C₆H₁₁Cl Poids moléculaire: 118.61 g/mol Point d'ébullition: 135…136 °C Densité: 0.896 Point éclair: 29 °C (84 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039391 Numéro CAS: 928-89-2 EINECS: 213-186-5 UN: 1993 ADR: 3 III |