Chlorure de 4-phénoxybenzènesulfonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Phenoxybenzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1623-92-3
Molecular Formula: C12H9ClO3S
Formula Weight: 268.72
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 180°/5mm
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00625748
Formule:
C₁₂H₉ClO₃S Poids moléculaire: 268.72 g/mol Point d'ébullition: 180 °C (5 mmHg) Point de fusion: 42…45 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00625748 Numéro CAS: 1623-92-3 UN: 3260 ADR: 8 II |