4-Méthylthiobenzamide ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Methylbenzothioamide, Thio-p-toluamide
Purity: 97%
CAS No.: 2362-62-1
Molecular Formula: C8H9NS
Formula Weight: 151.23
Melting Point: 166-169°
MDL No.: MFCD00173750
Formule:
C₈H₉NS Point de fusion: 166…169 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00173750 Numéro CAS: 2362-62-1 |