Imprimer
4-Iodoimidazole ≥94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L20184.03 L20184.06
L20184.03EA 142 EUR
L20184.03 L20184.06
4-Iodoimidazole ≥94%
4-Iodoimidazole
Purity: 94% CAS No.: 71759-89-2 Molecular Formula: C3H3IN2 Formula Weight: 193.96 Melting Point: 135-138° Beilstein Reference: 1616
Formule: C₃H₃IN₂
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632213
Numéro CAS: 71759-89-2