Imprimer
4-Iodo-3-nitrobenzoate de méthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25544.06 B25544.14
B25544.06EA 116 EUR
B25544.06 B25544.14
4-Iodo-3-nitrobenzoate de méthyle ≥99%
4-Iodo-3-nitrobenzoate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 89976-27-2 Molecular Formula: C8H6INO4 Formula Weight: 307.05 Melting Point: 101-104° MDL No.: MFCD08064223
Formule: C₈H₆INO₄
Point de fusion: 101…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064223
Numéro CAS: 89976-27-2