Imprimer
4-Hydroxyphénylamidine chlorhydrate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxyphenylamidine hydrochloride, 4-Hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride
H31566.03 H31566.09
H31566.03EA 33.8 EUR
H31566.03 H31566.09
4-Hydroxyphénylamidine chlorhydrate 95%
4-Hydroxyphénylamidine chlorhydrate
Purity: 95% CAS No.: 38148-63-9 Molecular Formula: C7H8N2O.HCl Formula Weight: 172.61 Melting Point: 221-224° MDL No.: MFCD00136405
Formule: C₇H₉ClN₂O
Point de fusion: 221…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136405
Numéro CAS: 38148-63-9