Imprimer
Daidzeine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
328230250 328231000
ACRO328230250EA 122 EUR
ACRO328230250 ACRO328231000
Daidzeine 98%
Daidzeine
Formule: C₁₅H₁₀O₄
Point d'ébullition: 513 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 212 - 214 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016954
Numéro CAS: 486-66-8
EINECS: 207-635-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %