Imprimer
4-Fluoro-m-anisaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-méthoxybenzaldéhyde, 4-Fluoro-3-anisaldéhyde
L19671.03 L19671.06
L19671.03EA 31.3 EUR
L19671.03 L19671.06
4-Fluoro-m-anisaldéhyde ≥98%
4-Fluoro-m-anisaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 128495-46-5 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 5178063
Formule: C₈H₇FO₂
Poids moléculaire: 154.14 g/mol
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143320
Numéro CAS: 128495-46-5