4-Vinylpyridine 95% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₇N Point d'ébullition: 62…65 °C (15 mmHg) Point de fusion: –20 °C Densité: 0,989 g/cm³ Point éclair: 48 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00006447 Numéro CAS: 100-43-6 EINECS: 202-852-0 UN: 3073 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow to red-brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94.0 % |
Stabilizer | 80 to 150 ppm Hydroquinone |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...