Imprimer
Chlorure de 4-acétylbenzènesulfonyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
343850050 343850500
ACRO343850050EA 76.8 EUR
ACRO343850050 ACRO343850500
Chlorure de 4-acétylbenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 4-acétylbenzènesulfonyle
Formule: C₈H₇ClO₃S
Point de fusion: 83…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800269
Numéro CAS: 1788-10-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
Additional info product may contain varying amounts of inorganic chloride
GC ≥96.0 %