Chlorure de 4-chloro-2,5-diméthylbenzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 88-49-3
Molecular Formula: C8H8Cl2O2S
Formula Weight: 239.12
Melting Point: 48-50°
Beilstein Reference: 2838165
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00044017
Formule:
C₈H₈Cl₂O₂S Point de fusion: 48…50 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044017 Numéro CAS: 88-49-3 EINECS: 201-835-5 UN: 3261 ADR: 8,II |