Chlorure de 4-bromo-2-méthylbenzène-1-sulfonyle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 139937-37-4
Molecular Formula: C7H6BrClO2S
Formula Weight: 269.55
Melting Point: 63-65°
Boiling Point: 164°/15mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD01365820
Formule:
C₇H₆BrClO₂S Poids moléculaire: 269.55 Point d'ébullition: 164 °C (15 mmHg) Point de fusion: 63…65 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00219927 Numéro CAS: 139937-37-4 UN: 3265 ADR: 8 II |