Imprimer
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine
H52359.03 H52359.06
H52359.03EA 173 EUR
H52359.03 H52359.06
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine ≥97%
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Purity: 97+% CAS No.: 215364-85-5 Molecular Formula: C5H4BrClN2 Formula Weight: 207.46 MDL No.: MFCD09263478
Formule: C₅H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263478
Numéro CAS: 215364-85-5