Biochanine A ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5,7-Dihydroxy-4'-méthoxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-méthoxyphényl)-4-benzopyrone
Purity: 98%
CAS No.: 491-80-5
Molecular Formula: C16H12O5
Formula Weight: 284.27
Physical Form: Powder
Melting Point: 210-213°
Beilstein Reference: 278107
MDL No.: MFCD00006839
Formule:
C₁₆H₁₂O₅ Poids moléculaire: 284.27 g/mol Point de fusion: 210…213 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006839 Numéro CAS: 491-80-5 EINECS: 207-744-7 |