Imprimer
Genisteine
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
24388232-1G 24388232-100MG
MOLE24388232-1GEA 0 EUR
MOLE24388232-1G MOLE24388232-100MG
Genisteine
Genisteine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Point de fusion: 297…298 °C
Numéro MDL: MFCD00016952
Numéro CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9