Imprimer
4-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α,α,α-Trifluoro-p-toluènesulfonamide
B25243.03 B25243.06 B25243.14
B25243.03EA 42.1 EUR
B25243.03 B25243.06 B25243.14
4-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide ≥97%
4-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Purity: 97% CAS No.: 830-43-3 Molecular Formula: C7H6F3NO2S Formula Weight: 225.19 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2695323
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159251
Numéro CAS: 830-43-3
EINECS: 212-596-1