Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
HMBA
Purity: 98+%
CAS No.: 3006-96-0
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 2690023
MDL No.: MFCD00017598
Formule:
C₈H₈O₃ Point de fusion: 179…183 °C |
Numéro MDL:
MFCD00017598 Numéro CAS: 3006-96-0 |