Imprimer
4-Acétoxy-3-méthoxybenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acétate de 4-formyl-2-méthoxyphényle
A12103.14 A12103.22 A12103.30
A12103.14EA 60.1 EUR
A12103.14 A12103.22 A12103.30
4-Acétoxy-3-méthoxybenzaldéhyde ≥98%
4-Acétoxy-3-méthoxybenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 881-68-5 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.18 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 1963795
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Poids moléculaire: 194.19 g/mol
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003362
Numéro CAS: 881-68-5
EINECS: 212-920-1