Chlorure de 4-(bromométhyl)benzènesulfonyle 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 66176-39-4
Molecular Formula: C7H6BrClO2S
Formula Weight: 269.55
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 2364328
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00156129
Formule:
C₇H₆BrClO₂S Poids moléculaire: 269.55 Point de fusion: 72…75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00156129 Numéro CAS: 66176-39-4 UN: 3261 ADR: 8 II |