Chlorure de 4-(bromométhyl)benzènesulfonyle 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₇H₆BrClO₂S Poids moléculaire: 269.55 Point de fusion: 69…76 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00156129 Numéro CAS: 66176-39-4 UN: 3261 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 77 °C |
Titration Argentometric | ≥94 % |