4-(2-Hydroxyéthyl)pyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(4-Pyridyl)éthanol
Purity: 98%
CAS No.: 5344-27-4
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 121-122°/2mm
Beilstein Reference: 111361
MDL No.: MFCD00129038
Formule:
C₇H₉NO Poids moléculaire: 123.15 g/mol Point d'ébullition: 121…122 °C (2 mmHg) Point de fusion: 8…10 °C Densité: 1.093 Point éclair: 92 °C (197 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00129038 Numéro CAS: 5344-27-4 EINECS: 226-286-9 |