Imprimer
Chlorure de 3-phénylpropionyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10860.09 A10860.30
A10860.09EA 62.1 EUR
A10860.09 A10860.30
Chlorure de 3-phénylpropionyle ≥98%
Chlorure de 3-phénylpropionyle
Purity: 98% CAS No.: 645-45-4 Molecular Formula: C6H5(CH2)2COCl Formula Weight: 168.62 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5265 Odour: Acrid Melting Point: -7° Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 742586 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000748
Formule: C₉H₉ClO
Point d'ébullition: 225 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1,135
Point éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000748
Numéro CAS: 645-45-4
EINECS: 211-443-6
UN: 3265
ADR: 8,II