Imprimer
3-Phénylpropionaldéhyde ≥95%, liquide clair et incolore
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Aldéhyde 3-phénylpropionique
0215619680 0215619625
ICNA0215619680EA 433 EUR
ICNA0215619680 ICNA0215619625
3-Phénylpropionaldéhyde ≥95%, liquide clair et incolore
3-Phénylpropionaldéhyde
Insoluble in water
Formule: C₉H₁₀O
Poids moléculaire: 134.18 g/mol
Point d'ébullition: 224
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007021
Numéro CAS: 104-53-0
EINECS: 203-211-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥95%
FTIR Conforms to Standard