Imprimer
3-Méthyl-1-butyne 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H53439.06 H53439.14
H53439.06EA 134 EUR
H53439.06 H53439.14
3-Méthyl-1-butyne 96%
3-Méthyl-1-butyne
Purity: 97% CAS No.: 598-23-2 Molecular Formula: C5H8 Formula Weight: 68.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -30°(-22°F) Refractive Index: 1.374 Boiling Point: 30° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00039853
Formule: C₅H₈
Point d'ébullition: 30 °C
Point de fusion: –90,1 °C
Densité: 0,666
Point éclair: –30 °C (–22 °F)
Numéro MDL: MFCD00039853
Numéro CAS: 598-23-2
EINECS: 209-925-6
UN: 3295
ADR: 3,I