Imprimer
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L07074.09 L07074.18
L07074.09EA 118 EUR
L07074.09 L07074.18
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥99%
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline
Purity: 99% CAS No.: 15128-90-2 Molecular Formula: C6H6N2O3 Formula Weight: 154.13 Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 974751
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006259
Numéro CAS: 15128-90-2
EINECS: 239-192-8