Imprimer
5-Méthylhex-1-yne-3-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H53490.03 H53490.06 H53490.14
H53490.03EA 47 EUR
H53490.03 H53490.06 H53490.14
5-Méthylhex-1-yne-3-ol ≥97%
5-Méthylhex-1-yne-3-ol
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 150…156 °C (1013 hPa)
Densité: 0,860
Point éclair: 53 °C (127 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041606
Numéro CAS: 61996-79-0
UN: 1987
ADR: 3,III