Imprimer
Furan-3-boronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19834.03 L19834.06
L19834.03EA 96.4 EUR
L19834.03 L19834.06
Furan-3-boronic acid ≥97%
Furan-3-boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 55552-70-0 Molecular Formula: C4H5BO3 Formula Weight: 111.89 Melting Point: 139-144° Beilstein Reference: 1635653
Formule: C₄H₅BO₃
Point de fusion: 139…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319007
Numéro CAS: 55552-70-0