Chlorure de 5-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Fluor-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 445-05-6
Molecular Formula: C7H6ClFO2S
Formula Weight: 208.64
Flash Point:
Formule:
C₇H₆ClFO₂S Poids moléculaire: 208.64 g/mol Point d'ébullition: 130…132 °C (15 mmHg) Densité: 1.43 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052958 Numéro CAS: 445-05-6 UN: 3265 ADR: 8 II |