Imprimer
5-Fluoro-o-anisaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-méthoxybenzaldéhyde, 5-Fluoro-2-anisaldéhyde
B24684.03 B24684.06 B24684.14
B24684.03EA 23.8 EUR
B24684.03 B24684.06 B24684.14
5-Fluoro-o-anisaldéhyde ≥98%
5-Fluoro-o-anisaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 19415-51-1 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 MDL No.: MFCD00143458
Formule: C₈H₇FO₂
Poids moléculaire: 154.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143458
Numéro CAS: 19415-51-1