Imprimer
3-Furonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L14019.03 L14019.06
L14019.03EA 159 EUR
L14019.03 L14019.06
3-Furonitrile ≥98%
3-Furonitrile
Purity: 98% CAS No.: 30078-65-0 Molecular Formula: C5H3NO Formula Weight: 93.09 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.4790 Melting Point: 28-30° Boiling Point: 150-151° Beilstein Reference: 507009 UN No.: 2926 MDL No.: MFCD00067042
Formule: C₅H₃NO
Point d'ébullition: 150…151 °C
Point de fusion: 28…30 °C
Point éclair: 53 °C (127 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067042
Numéro CAS: 30078-65-0
UN: 2926
ADR: 4.1,III