3-Ciano-4-méthylpyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 5444-01-9
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 108-111°/20mm
Beilstein Reference: 112016
MDL No.: MFCD00234272
Formule:
C₇H₆N₂ Point d'ébullition: 108…111 °C (20 mmHg) Point de fusion: 41…44 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234272 Numéro CAS: 5444-01-9 |