Imprimer
Chlorure de 5-chloro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 4-chlorotoluène-2-sulfonyle
H32912.06 H32912.03
H32912.06EA 347 EUR
H32912.06 H32912.03
Chlorure de 5-chloro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥97%
Chlorure de 5-chloro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 34981-38-9 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.09 Refractive Index: 1.5697
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Poids moléculaire: 225.09
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09742738
Numéro CAS: 34981-38-9
EINECS: 252-306-0
UN: 3265
ADR: 8 II