Imprimer
5-Bromo-3-nitrosalicylaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde
H26927.06 H26927.03
H26927.06EA 159 EUR
H26927.06 H26927.03
5-Bromo-3-nitrosalicylaldéhyde ≥97%
5-Bromo-3-nitrosalicylaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 16634-88-1 Molecular Formula: C7H4BrNO4 Formula Weight: 246.02 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD00130110
Formule: C₇H₄BrNO₄
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130110
Numéro CAS: 16634-88-1