Imprimer
Chlorure de 3-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonylchloride
L19711.03 L19711.06
L19711.03EA 71.3 EUR
L19711.03 L19711.06
Chlorure de 3-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 3-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 351003-46-8 Molecular Formula: C7H3BrClF3O2S Formula Weight: 323.52 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5240 Boiling Point: 217-218° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03094393
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂S
Poids moléculaire: 323.52
Point d'ébullition: 217…218 °C
Densité: 1.835
Point éclair: 66 °C (150 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094393
Numéro CAS: 351003-46-8
UN: 3265
ADR: 8 II