Imprimer
3-Bromo-2-chloro-6-méthylpyridine 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-6-chloro-2-méthylpyridine, 3-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-picoline
360800010 360800050
ACRO360800010EA 50.1 EUR
ACRO360800010 ACRO360800050
3-Bromo-2-chloro-6-méthylpyridine 98+%
3-Bromo-2-chloro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095218
Numéro CAS: 185017-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %