3-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 398456-82-1
Molecular Formula: C7H3BrF2O
Formula Weight: 221.00
Melting Point: 53-57°
MDL No.: MFCD08282773
Formule:
C₇H₃BrF₂O Point de fusion: 53…57 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08282773 Numéro CAS: 398456-82-1 EINECS: None |