Imprimer
Acide (3-aminophényl)métaborique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-aminophénylborane
H52909.03 H52909.06 H52909.14
H52909.03EA 49.8 EUR
H52909.03 H52909.06 H52909.14
Acide (3-aminophényl)métaborique 98%
Acide (3-aminophényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 30418-59-8 Molecular Formula: C6H8BNO2 Formula Weight: 136.95 Melting Point: 138-143° MDL No.: MFCD00007755
Formule: C₆H₈BNO₂
Poids moléculaire: 136.95 g/mol
Point de fusion: 138…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007755
Numéro CAS: 30418-59-8
EINECS: 250-189-0