Imprimer
3,5-Difluorobenzènesulfonamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19720.03 L19720.06
L19720.03EA 50.9 EUR
L19720.03 L19720.06
3,5-Difluorobenzènesulfonamide ≥98%
3,5-Difluorobenzènesulfonamide
Purity: 98% CAS No.: 140480-89-3 Molecular Formula: C6H5F2NO2S Formula Weight: 193.17 Melting Point: 157-161° Beilstein Reference: 5333160
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
Point de fusion: 157…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091379
Numéro CAS: 140480-89-3
UN: 3144
ADR: 6.1,I