3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 118276-06-5
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 121-124°
MDL No.: MFCD06797917
Formule:
C₇H₄F₂O₂ Point de fusion: 121…124 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06797917 Numéro CAS: 118276-06-5 |