cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₀O₃ Point d'ébullition: 296 °C (760 mmHg) Point de fusion: 29…32 °C Point éclair: 143 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005926 Numéro CAS: 13149-00-3 EINECS: 236-086-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 29 to 32 °C |
GC | ≥98.5 % |
Color of molten substance | ≤50 APHA |